7-Bromo-4-chloroquinoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR43544-1G OR43544-5G
APOSOR43544-1GEA 143 EUR InStock
APOSOR43544-1G APOSOR43544-5G
7-Bromo-4-chloroquinoline 98%
7-Bromo-4-chloroquinoline
Formule: C₉H₅BrClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684221
Numéro CAS: 75090-52-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité