Bromotrichlorométhane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR43546-100GEA 75.7 EUR InStock
APOSOR43546-100G APOSOR43546-25G
Bromotrichlorométhane
Bromotrichlorométhane
Formule: BrCl₃C
MW: 198,27 g/mol
Point d'ébullition: 104…105 °C
Point de fusion: –6 °C
Densité: 2,015 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000783
Numéro CAS: 75-62-7
EINECS: 200-886-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité