4-Toluènethiol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Méthylthiophénolp-Toluènethiol4-Méthylbenzènethiol
APOSOR43548-500GEA 314 EUR InStock
APOSOR43548-500G APOSOR43548-25G APOSOR43548-100G
4-Toluènethiol
4-Toluènethiol
Formule: C₇H₈S
MW: 124,21 g/mol
Point d'ébullition: 195 °C
Point de fusion: 40…44 °C
Point d'éclair: 68 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004851
Numéro CAS: 106-45-6
EINECS: 203-399-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité