5-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-1-methyl-1H-indazol-5-amine
OR43550-1G OR43550-250MG
APOSOR43550-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR43550-1G APOSOR43550-250MG
5-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
5-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₈BrN₃
MW: 226,0700 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11100026
Numéro CAS: 1092351-49-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité