6-Amino-1-(tetrahydropyranyl)-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazol-6-amine, 6-Amino-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole
OR43554-1G OR43554-500MG
APOSOR43554-1GEA 302 EUR InStock
APOSOR43554-1G APOSOR43554-500MG
6-Amino-1-(tetrahydropyranyl)-1H-indazole
6-Amino-1-(tetrahydropyranyl)-1H-indazole
Formule: C₁₂H₁₅N₃O
MW: 217,27 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10699171
Numéro CAS: 1053655-59-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité