α,2-Dibromotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromobenzyl bromide
OR4356-1KG OR4356-250G OR4356-50G
APOSOR4356-1KGEA 348 EUR InStock
APOSOR4356-1KG APOSOR4356-250G APOSOR4356-50G
α,2-Dibromotoluène 98%
α,2-Dibromotoluène
Formule: C₇H₆Br₂
MW: 249,93 g/mol
Point d'ébullition: 129 °C/19mmHg
Point de fusion: 29…32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000173
Numéro CAS: 3433-80-5
EINECS: 222-334-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité