7-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR43560-1G OR43560-250MG
APOSOR43560-1GEA 32.1 EUR InStock
APOSOR43560-1G APOSOR43560-250MG
7-Bromo-1-methyl-1H-indazole
7-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₇BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878570
Numéro CAS: 1000576-59-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité