1-Boc-4-bromo-1H-indazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR43563-1G OR43563-250MG OR43563-5G
APOSOR43563-1GEA 77.1 EUR InStock
APOSOR43563-1G APOSOR43563-250MG APOSOR43563-5G
1-Boc-4-bromo-1H-indazole 95%
1-Boc-4-bromo-1H-indazole
Formule: C₁₂H₁₃BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11110271
Numéro CAS: 926922-37-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité