3-Chloro-4-hydroxybenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR4357-100G OR4357-10G OR4357-25G
APOSOR4357-100GEA 108 EUR InStock
APOSOR4357-100G APOSOR4357-10G APOSOR4357-25G
3-Chloro-4-hydroxybenzaldéhyde 98%
3-Chloro-4-hydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Point d'ébullition: 150 °C/15mmHg
Point de fusion: 133…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016981
Numéro CAS: 2420-16-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité