4-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Dinitro-p-toluic Acid, 3,5-Dinitro-4-toluic acid
OR43583-5G OR43583-10G
APOSOR43583-5GEA 58.2 EUR InStock
APOSOR43583-5G APOSOR43583-10G
4-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid
4-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid
Formule: C₈H₆N₂O₆
MW: 226,14 g/mol
Point de fusion: 158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007175
Numéro CAS: 16533-71-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité