1-Boc-2-pipéridone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Boc-2-Piperidone, 1-N-Boc-2-piperidone
OR43590-100G OR43590-25G
APOSOR43590-100GEA 219 EUR InStock
APOSOR43590-100G APOSOR43590-25G
1-Boc-2-pipéridone
1-Boc-2-pipéridone
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,25 g/mol
Point de fusion: 34…37 °C
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179046
Numéro CAS: 85908-96-9
ONU: 3082
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité