1-Cyclopropyl-4-piperidinone 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR43592-10G OR43592-5G
APOSOR43592-10GEA 108 EUR InStock
APOSOR43592-10G APOSOR43592-5G
1-Cyclopropyl-4-piperidinone 95+%
1-Cyclopropyl-4-piperidinone
Formule: C₈H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07374375
Numéro CAS: 62813-01-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité