Tétrahydro-2,5-diméthoxyfuranne 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR43635-500G
APOSOR43635-500GEA 87 EUR InStock
APOSOR43635-500G
Tétrahydro-2,5-diméthoxyfuranne 98%
Tétrahydro-2,5-diméthoxyfuranne
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 145…148 °C
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1.021 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005359
Numéro CAS: 696-59-3
EINECS: 211-797-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité