3-Bromo-o-toluonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR43660-25G
APOSOR43660-25GEA 122 EUR InStock
APOSOR43660-25G
3-Bromo-o-toluonitrile 98%
3-Bromo-o-toluonitrile
Formule: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Point de fusion: 44…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025665
Numéro CAS: 52780-15-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité