tert-Butyl furan-3-ylcarbamate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Aminofuran, N-BOC protected
OR43662-5G
APOSOR43662-5GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR43662-5G
tert-Butyl furan-3-ylcarbamate 95+%
tert-Butyl furan-3-ylcarbamate
Formule: C₉H₁₃NO₃
MW: 183,2044 g/mol
Point de fusion: 135…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09839085
Numéro CAS: 56267-48-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité