Acide (±)-4-bromomandelique 96+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (±)-4-Bromophenylglycolic acid, 4-Bromomandelicacid
OR43666-100G OR43666-25G OR43666-5G
APOSOR43666-100GEA 134 EUR InStock
APOSOR43666-100G APOSOR43666-25G APOSOR43666-5G
Acide (±)-4-bromomandelique 96+%
Acide (±)-4-bromomandelique
Formule: C₈H₇BrO₃
MW: 231,05 g/mol
Point de fusion: 115…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004232
Numéro CAS: 6940-50-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité