4-(Diméthylamino)benzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR43669-100G OR43669-500G
APOSOR43669-100GEA 94.5 EUR InStock
APOSOR43669-100G APOSOR43669-500G
4-(Diméthylamino)benzaldéhyde 98%
4-(Diméthylamino)benzaldéhyde
Formule: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
Point d'ébullition: 176…177 °C/17mmHg
Point de fusion: 72…75 °C
Point d'éclair: 164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003381
Numéro CAS: 100-10-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité