4-Benzyloxyphénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ether monobenzylique de l'hydroquinoneMonobenzone
APOSOR4376-25GEA 55.3 EUR InStock
APOSOR4376-25G APOSOR4376-100G APOSOR4376-500G
4-Benzyloxyphénol 98%
4-Benzyloxyphénol
Formule: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200,24 g/mol
Point de fusion: 118…122 °C
Densité: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002333
Numéro CAS: 103-16-2
EINECS: 203-083-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité