1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4383-25G OR4383-5G OR4383-100G
APOSOR4383-25GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR4383-25G APOSOR4383-5G APOSOR4383-100G
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid 99%
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272569
Numéro CAS: 50890-83-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité