5-Thiophen-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4384-1G OR4384-250MG OR4384-5G
APOSOR4384-1GEA 87 EUR InStock
APOSOR4384-1G APOSOR4384-250MG APOSOR4384-5G
5-Thiophen-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
5-Thiophen-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C8H6N2O2S
MW: 194,2104 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03030176
Numéro CAS: 182415-24-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité