1-Acetyl-5-indolinesulphonyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-acetyl-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulphonyl chloride, n-acetylindoline-5-sulphonyl chloride, 1-acetylindoline-5-sulphonyl chloride
OR4396-1G OR4396-250MG OR4396-5G
APOSOR4396-1GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR4396-1G APOSOR4396-250MG APOSOR4396-5G
1-Acetyl-5-indolinesulphonyl chloride 97%
1-Acetyl-5-indolinesulphonyl chloride
Formule: C₁₀H₁₀ClNO₃S
MW: 259,71 g/mol
Point de fusion: 172…174 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD07368558
Numéro CAS: 52206-05-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité