tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Tert-butyl 4-oxoazepane-1-carboxylate, 4-Oxoazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, N-BOC-Hexahydro-1H-azepin-4-one, tert-Butyl 4-oxoazepane-1-carboxylate
OR4399-1G
APOSOR4399-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR4399-1G
tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₉NO₃
MW: 213,277 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788435
Numéro CAS: 188975-88-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité