Benzyl-4-oxoazepane-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Cbz-azepan-4-one, Azepan-4-one, N-CBZ protected
OR4404-1G OR4404-10G OR4404-5G
APOSOR4404-1GEA 120 EUR InStock
APOSOR4404-1G APOSOR4404-10G APOSOR4404-5G
Benzyl-4-oxoazepane-1-carboxylate
Benzyl-4-oxoazepane-1-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₇NO₃
MW: 247,2897 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788442
Numéro CAS: 83621-33-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité