(1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR4416-1G OR4416-5G
APOSOR4416-1GEA 94.5 EUR InStock
APOSOR4416-1G APOSOR4416-5G
(1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol 97%
(1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Formule: C₅H₈N₂O
Point de fusion: 59.5…63.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738905
Numéro CAS: 17289-25-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité