5-Nitro-1,2,4-trichlorobenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4,5-Trichloronitrobenzène1,2,4-Trichloro-5-nitrobenzène1-Nitro-2,4,5-trichlorobenzène
APOSOR4439-25GEA 72.7 EUR InStock
APOSOR4439-25G APOSOR4439-10G APOSOR4439-500G
5-Nitro-1,2,4-trichlorobenzène
5-Nitro-1,2,4-trichlorobenzène
Formule: C₆H₂Cl₃NO₂
MW: 226,45 g/mol
Point d'ébullition: 150 °C/15mmHg
Point de fusion: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007072
Numéro CAS: 89-69-0
EINECS: 201-931-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité