2-Chloroaniline 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR4444-2.5KGEA 0 EUR InStock
APOSOR4444-2.5KG APOSOR4444-500G APOSOR4444-100G APOSOR4444-1KG
2-Chloroaniline 98+%
2-Chloroaniline
Formule: C₆H₆ClN
MW: 127,57 g/mol
Point d'ébullition: 209 °C
Point de fusion: –3 °C
Densité: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007656
Numéro CAS: 95-51-2
ONU: 2019
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité