3-Benzyloxyphenylacetonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(3-(Benzyloxy)phenyl)acetonitrile
OR4462-1G OR4462-5G OR4462-25G
APOSOR4462-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR4462-1G APOSOR4462-5G APOSOR4462-25G
3-Benzyloxyphenylacetonitrile 95%
3-Benzyloxyphenylacetonitrile
Formule: C₁₅H₁₃NO
MW: 223,28 g/mol
Point d'ébullition: 188…190 °C/3mmHg
Point de fusion: 47…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016396
Numéro CAS: 20967-96-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité