3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulphonyl chloride 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR4475-5GEA 216 EUR InStock
APOSOR4475-5G APOSOR4475-1G
3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulphonyl chloride 96%
3-Bromo-2-chloropyridine-5-sulphonyl chloride
Formule: C₅H₂BrCl₂NO₂S
MW: 290,96 g/mol
Point de fusion: 65…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318107
Numéro CAS: 216394-05-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité