Chlorure de 4-chlorobenzènesulfonyle 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR4476-100G OR4476-500G OR4476-25G
APOSOR4476-100GEA 37.7 EUR InStock
APOSOR4476-100G APOSOR4476-500G APOSOR4476-25G
Chlorure de 4-chlorobenzènesulfonyle 99%
Chlorure de 4-chlorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄Cl₂O₂S
MW: 211,07 g/mol
Point d'ébullition: 141 °C/15mmHg
Point de fusion: 50…52 °C
Point d'éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007439
Numéro CAS: 98-60-2
EINECS: 202-685-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité