2-Bromo-4-iodopyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4479-1G OR4479-5G
APOSOR4479-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR4479-1G APOSOR4479-5G
2-Bromo-4-iodopyridine
2-Bromo-4-iodopyridine
Formule: C₅H₃BrIN
MW: 283,89 g/mol
Point de fusion: 61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03085768
Numéro CAS: 100523-96-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité