5-Bromo-2-nitropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR4485-100GEA 118 EUR InStock
APOSOR4485-100G APOSOR4485-25G APOSOR4485-5G
5-Bromo-2-nitropyridine
5-Bromo-2-nitropyridine
Formule: C₅H₃BrN₂O₂
MW: 203 g/mol
Point de fusion: 148…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00160411
Numéro CAS: 39856-50-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité