4-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4488-1G OR4488-250MG OR4488-5G
APOSOR4488-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR4488-1G APOSOR4488-250MG APOSOR4488-5G
4-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95+%
4-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride
Formule: C₇H₁₀ClNO₂S
MW: 207,67 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216490
Numéro CAS: 177662-76-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité