4-Hydroxy-2-methylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methylpyridin-4-ol
OR450008-10G OR450008-25G OR450008-5G
APOSOR450008-10GEA 105 EUR InStock
APOSOR450008-10G APOSOR450008-25G APOSOR450008-5G
4-Hydroxy-2-methylpyridine 98%
4-Hydroxy-2-methylpyridine
Formule: C₆H₇NO
MW: 109,1259 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114156
Numéro CAS: 18615-86-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité