Ethyl-5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR450016-25G OR450016-100G OR450016-5G
APOSOR450016-25GEA 87.3 EUR InStock
APOSOR450016-25G APOSOR450016-100G APOSOR450016-5G
Ethyl-5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate 95+%
Ethyl-5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005199
Numéro CAS: 51605-32-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité