Ethyl-4-bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR45002-1G OR45002-5G
APOSOR45002-1GEA 140 EUR InStock
APOSOR45002-1G APOSOR45002-5G
Ethyl-4-bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl-4-bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₈H₁₁BrN₂O₂
MW: 247,0891 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00207970
Numéro CAS: 5775-90-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité