2-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR450076-1G OR450076-250MG OR450076-500MG
APOSOR450076-1GEA 171 EUR InStock
APOSOR450076-1G APOSOR450076-250MG APOSOR450076-500MG
2-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
2-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₇N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800612
Numéro CAS: 34165-09-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité