5-Chloro-2-iodoaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR4504-25GEA 49.5 EUR InStock
APOSOR4504-25G APOSOR4504-100G APOSOR4504-5G
5-Chloro-2-iodoaniline
5-Chloro-2-iodoaniline
Formule: C₆H₅ClIN
MW: 253,47 g/mol
Point de fusion: 40…44 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738960
Numéro CAS: 6828-35-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité