4-Chloro-2-méthoxyphénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR4506-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR4506-1G
4-Chloro-2-méthoxyphénol 98%
4-Chloro-2-méthoxyphénol
Formule: C₇H₇ClO₂
MW: 158,58 g/mol
Point d'ébullition: 241 °C
Point de fusion: 16…17 °C
Densité: 1,304 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070774
Numéro CAS: 16766-30-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité