Fumarate de diéthyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR4507-25GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR4507-25G
Fumarate de diéthyle 95%
Fumarate de diéthyle
Formule: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Point d'ébullition: 218…219 °C
Point de fusion: 44228 °C
Densité: 1,052 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064455
Numéro CAS: 623-91-6
EINECS: 210-819-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité