(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR45088-1GEA 49.5 EUR InStock
APOSOR45088-1G APOSOR45088-5G APOSOR45088-25G
(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester 98%
(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester
Formule: C₁₀H₂₀NO₇P
MW: 297,24 g/mol
Point de fusion: 66…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02178893
Numéro CAS: 89524-98-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité