1-Acetylazetidine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Acetyl-3-azetidinecarboxylic Acid
OR451028-5G OR451028-1G
APOSOR451028-5GEA 342 EUR InStock
APOSOR451028-5G APOSOR451028-1G
1-Acetylazetidine-3-carboxylic acid
1-Acetylazetidine-3-carboxylic acid
Formule: C₆H₉NO₃
MW: 143,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12406968
Numéro CAS: 97628-91-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité