Acide 5-quinoléinecarboxylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR451147-5G OR451147-1G OR451147-10G
APOSOR451147-5GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR451147-5G APOSOR451147-1G APOSOR451147-10G
Acide 5-quinoléinecarboxylique
Acide 5-quinoléinecarboxylique
Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047608
Numéro CAS: 7250-53-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité