2,6-Dichloro-4-nitroanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR4512-25G OR4512-5G OR4512-1G
APOSOR4512-25GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR4512-25G APOSOR4512-5G APOSOR4512-1G
2,6-Dichloro-4-nitroanisole 98%
2,6-Dichloro-4-nitroanisole
Formule: C₇H₅Cl₂NO₃
MW: 222,03 g/mol
Point de fusion: 97…100 °C
Point d'éclair: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061129
Numéro CAS: 17742-69-7
EINECS: 403-350-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité