O-Benzyl-DL-serine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR45125-100G OR45125-25G OR45125-5G
APOSOR45125-100GEA 553 EUR InStock
APOSOR45125-100G APOSOR45125-25G APOSOR45125-5G
O-Benzyl-DL-serine 96%
O-Benzyl-DL-serine
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,22 g/mol
Point de fusion: 225 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021724
Numéro CAS: 5445-44-3
ONU: 1728
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité