1,3-Dibromo-2,2-diméthoxypropane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR45129-100GEA 120 EUR InStock
APOSOR45129-100G APOSOR45129-500G APOSOR45129-25G
1,3-Dibromo-2,2-diméthoxypropane 98%
1,3-Dibromo-2,2-diméthoxypropane
Formule: BrH₂CC(OCH₃)₂CH₂Br
MW: 261,94 g/mol
Point de fusion: 65…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051792
Numéro CAS: 22094-18-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité