N,N-Diméthylglycine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Dimethylamino)acetic acid, (Dimethylamino)acetic acid
OR45130-25G OR45130-5G OR45130-100G
APOSOR45130-25GEA 29 EUR InStock
APOSOR45130-25G APOSOR45130-5G APOSOR45130-100G
N,N-Diméthylglycine 97%
N,N-Diméthylglycine
Formule: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Point de fusion: 178…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004283
Numéro CAS: 1118-68-9
EINECS: 214-267-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité