1,4-Butanedithiol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,4-Dimercaptobutane
OR451300-100G OR451300-25G OR451300-500G
APOSOR451300-100GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR451300-100G APOSOR451300-25G APOSOR451300-500G
1,4-Butanedithiol
1,4-Butanedithiol
Formule: C₄H₁₀S₂
MW: 122,26 g/mol
Point d'ébullition: 105…106 °C
Densité: 1.042 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004906
Numéro CAS: 1191-08-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité