1,9-Nonanedithiol 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR451302-25GEA 576 EUR InStock
APOSOR451302-25G APOSOR451302-1G APOSOR451302-5G
1,9-Nonanedithiol 95+%
1,9-Nonanedithiol
Formule: C₉H₂₀S₂
MW: 192,39 g/mol
Point d'ébullition: 284 °C
Densité: 0,952 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 3489-28-9
ONU: 3334
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité