1-(4-Biphénylyl)éthanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Biphenylyl)ethanol, 1-(4-Biphenyl)ethanol
OR451303-100G OR451303-25G OR451303-5G
APOSOR451303-100GEA 347 EUR InStock
APOSOR451303-100G APOSOR451303-25G APOSOR451303-5G
1-(4-Biphénylyl)éthanol 98%
1-(4-Biphénylyl)éthanol
Formule: C₁₄H₁₄O
MW: 198,27 g/mol
Point de fusion: 95…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016859
Numéro CAS: 3562-73-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité