3-Benzylidene-2,4-pentanedione 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR451308-25G OR451308-5G
APOSOR451308-25GEA 180 EUR InStock
APOSOR451308-25G APOSOR451308-5G
3-Benzylidene-2,4-pentanedione 97%
3-Benzylidene-2,4-pentanedione
Formule: C₁₂H₁₂O₂
MW: 188,23 g/mol
Point d'ébullition: 185…188 °C
Densité: 1.081 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014990
Numéro CAS: 4335-90-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité